주요 문서
C702000
Sigma-Aldrich
DMT-rC(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.51
Quality Level
분석
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
공극 크기
1000 Å
용량
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable