주요 문서
C4817
Utility carriers, Nalgene®
L × W × H 15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm)
동의어(들):
laboratory storage, plastic storage box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
설명
autoclavable
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene® 7134-0010
길이 × 너비 × 높이
15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Resilient. Molded-in center divider and handle. Stackable when empty for compact storage.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)