분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@H](C(N[C@@]1([H])[C@@H](C)OCC2=CC=CC=C2)=O)CCCCN)[C@H](NC([C@@H](NC(CCCCCCNC1=O)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)CC4=CNC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C44H57N7O6/c1-30(57-29-32-18-8-5-9-19-32)40-44(56)46-25-15-3-2-10-23-39(52)48-37(26-31-16-6-4-7-17-31)42(54)50-38(27-33-28-47-35-21-12-11-20-34(33)35)43(55)49-36(41(53)51-40)22-13-14-24-45/h4-9,11-12,16-21,28,30,36-38,40,47H,2-3,10,13-15,22-27,29,45H2,1H3,(H,46,56)(H,48,52)(H,49,55)(H,50,54)(H,51,53)/t30-,36+,37+,38-,40+/m1/s1
InChI key
YHVHQZYJGWGAKN-ZUWUZHNASA-N
유전자 정보
human ... SST(6750)
mouse ... SST(20604)
rat ... SST(24797)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable