material
hi-profile, angled neck
polystyrene flask
screw top white high-density polyethylene cap
설명
DNase, RNase free
무균
sterile
sterile
특징
DNase free
RNase free
vented
with cap
포장
case of 40 ea (10 bags x 4 flasks)
제조업체/상표
Greiner 661190
용량
550 mL
85 mL
표면적
175 cm2
결합 유형
(suspension culture treated)
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Suspension culture treated for maximum cell yield with minimum monolayer adhesion.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.