Key Documents
C40300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
형태
solid
포장
pkg of 1 × 1 g C403001-01
pkg of 1 × 10 g C403010-01
공극 크기
1000 Å
용량
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
저장 온도
−20°C