생물학적 소스
shrimp shells
Quality Level
분석
≥75% (deacetylated)
형태
powder or flakes
색상
white to beige
mp
102.5 °C ((216.5 °F ))
solubility
acetic acid: water: 10 mg/mL, slightly hazy to hazy (with extensive sonication)
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
벌크 밀도
0.15‑0.3 g/cm3
저장 온도
room temp
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
특징 및 장점
품질
제조 메모
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
문서
Microparticles with controlled size and morphology are of significant interest in the fields of drug delivery and biopharmaceuticals.
Enzymatic Assay of Chitosanase from Streptomyces Species