클론
CON.1, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 25-36 kDa (doublet)
종 반응성
human, bovine, mouse, yeast, rat
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole rat brain homogenate
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CLTA(1211) , CLTB(1212)
mouse ... Clta(12757) , Cltb(74325)
rat ... Clta(83800) , Cltb(116561)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- Immunocytochemistry
- Immunoprecipitation
- Microarrary
- Western blotting at a concentration of 1-2μg/mL using whole rat brain homogenate
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable