material
polyketone
특징
Holds 72 x 13-mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene® 5970-0513
길이 × 너비 × 높이
200 mm × 102 mm × 57 mm
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.