Key Documents
BUA4815-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-81 Rotor
rectangular, capacity 500 mL, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
material
rectangular
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 022638629 (NA)
Eppendorf® 5810730007 (EU)
기술
centrifugation: suitable
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG