주요 문서
BR782940
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PC membrane, pore size 3 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material
PC membrane
설명
cellGrade(TM) plus
무균
sterile
포장
pack of 12 ea (strips of 4 inserts)
제조업체/상표
BRAND 782940
크기
6 well
공극 크기
3 μm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)