주요 문서
BR31576
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder with serialized numbers
capacity 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
BRAND 27452
높이
115 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Measuring cylinders tall form. Class A DE-M marking to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN(R), calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscription
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)