주요 문서
BM991.9136.02
B Medical P900
Pharmacy / Lab Refrigerator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
AC/DC 입력
110 V / 120 V, US 3-pin plug
material
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
특징
CE compliant
CSA approved
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
B Medical Systems
파라미터
4-15 °C temp. range
높이 × 너비 × 깊이
78.27 in. × 44.84 in. × 40.91 in.
용량
31.607 ft3
중량
601.86 lb
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
일반 설명
  • Premium - Upright, Pharmacy Refrigerator
  • Organic Glass Door
  • 2 Wire Shelves
  • 3 ST Drawers with Front Covers
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
  • Internal LED Light
애플리케이션
Laboratory Refrigeration
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)