주요 문서
BAH378620152
Replacement Parts for Scienceware® Hand Held Colony Counter
Red Felt Tip Pen
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104000
NACRES:
NB.22
제조업체/상표
Bel-Art H37862-0152
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Works on plastic or glass
  • Is oil and water resistant
  • Is removable with ethyl alcohol
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)