주요 문서
BAF409410000
Bel-Art® Conway Diffusion Cell
O.D. 83 mm, pack of 3 ea
동의어(들):
Conway diffuser, Obrink modification, diffusion analysis of blood, microdiffusion analysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123100
NACRES:
NB.22
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
Bel-Art F40941-0000
O.D.
83 mm
중앙 깊이 × 직경
4 mm × 35 mm
챔버 깊이 × 직경
10 mm × 60 mm
일반 설명
A knob on the cover is used to raise it, and the circular moat of the cell receives the cover, sealing off the outermost chamber. Sterilizable at 121ºC (250ºF). 3 per bag
Assay CO2, Ammonia or alcohol levels in blood or serum using the diffusion method
특징 및 장점
  • Obrink modification of the Conway Diffusion Cell
  • Transparent polypropylene cover
  • Autoclavable
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)