material
polycarbonate
특징
Holds 8 x boxes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F188530008
기술
cryopreservation: suitable
너비 × 길이 × 높이
15 × 15 × 59 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Can also be used for freezer and general purpose storage and to transport vial storage boxes. Steam autoclavable at 121°C (250°F).
Footprint dimensions: 15cm x 15cm (6" x 6").
Shelf dimensions: 14.2cm x 14.2cm (5 ½" x 5 ½")
Polycarbonate rack is perfect for organizing Vial Storage Boxes on the bench top or in an incubator
Available in 4 and 8 level configurations
Footprint dimensions: 15cm x 15cm (6" x 6").
Shelf dimensions: 14.2cm x 14.2cm (5 ½" x 5 ½")
Polycarbonate rack is perfect for organizing Vial Storage Boxes on the bench top or in an incubator
Available in 4 and 8 level configurations
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.