주요 문서
B2891
Sigma-Aldrich
BES sodium salt
≥99% (titration)
동의어(들):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14NNaO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
235.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥99% (titration)
양식
crystalline powder
유용한 pH 범위
6.4-7.8
pKa(25 °C)
7.1 (Free acid)
solubility
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCCN(CCO)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S.Na/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12;/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1