B2643
Biotinamidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98% (TLC), powder
동의어(들):
(+)-Biotinamidocaproate N-hydroxysuccinimidyl ester, N-(+)-Biotinyl-6-aminocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic acid NHS ester, N-Succinimidyl N-biotinyl-6-aminocaproate, Succinimidyl 6-(biotinamido)hexanoate
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication)
DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C20H30N4O6S/c25-15(7-4-3-6-14-19-13(12-31-14)22-20(29)23-19)21-11-5-1-2-8-18(28)30-24-16(26)9-10-17(24)27/h13-14,19H,1-12H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)/t13-,14-,19-/m0/s1
InChI key
UVGHPGOONBRLCX-NJSLBKSFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
면책조항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)