생화학적/생리학적 작용
The BMX gene encodes a novel non-receptor tyrosine kinase, which may play a role in the growth and differentiation of hematopoietic cells. Bmx induces the activation of the Stat-signaling pathway.
단위 정의
Kinase activity is measured as the molar amount of phosphate incorporated into Poly Glu-Tyr substrate per minute per mg protein at 30 °C using a final concentration of 50 μM [32P]-ATP.
물리적 형태
Solution of 50 μL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.