주요 문서
AXYT350CRS
Pipette tips
size 300 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear, sterile
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
material
clear
무균
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
제조업체/상표
Axygen Inc T-350-C-R-S
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
300 μL
용적
300 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Made up of polypropylene
  • Fine-point pipette tip
  • Nonpyrogenic in nature and RNase-/DNase-free
  • Compatible with a wide range of single and multi-channel pipettors
  • Requires less force to load and eject with a secure fit due to flexible walls and a series of internal sealing rings
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)