주요 문서
AXYSCT150SSWS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, white, sterile
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material
screw top cap
white
무균
sterile
특징
RCF 20,000 × g
포장
pack of 500 tubes
case of 8 packs
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
용량
0.5 mL