주요 문서
AXYRESSW96HPSI
AxyVoir reservoir
96 bottom, high profile single well, individually wrapped, 25 ea of, sterile
동의어(들):
storage reservoir
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121522
NACRES:
NB.22
무균
sterile
제조업체/상표
Axygen Inc RES-SW96-HP-SI
Corning
포장
25 ea of
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Axygen® reagent reservoir is a multiple-well high-profile reservoir manufactured using chemically resistant polypropylene.
  • Ideal for both manual and automated applications
  • Designed with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)