주요 문서
AXYPCR384M2SP
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
384 well, spectrum pack
동의어(들):
384 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material:
assorted colors polypropylene wells
material
assorted colors polypropylene wells
무균
non-sterile
포장
case of 50 ea
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
기술
PCR: suitable
크기
384 wells
작업 용적
50 mL
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)