Key Documents
AXYPCR0108LPRTW
Axygen low profile 0.1 mL thin wall PCR strip tubes & real time strip caps
white
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material
cap (strip caps)
polypropylene
white
무균
non-sterile
포장
pack of 125 ea
case of 1250 ea
제조업체/상표
Corning PCR0108LPRTW
작업 용적
5-125 μL
적합성
suitable for (RTPCR)