주요 문서
AXYP96450RW
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom white polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
동의어(들):
96 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
round bottom white polypropylene wells
white plate
최대 용적:
500 μL
크기:
96 wells
작업 용적:
450 μL
material
round bottom white polypropylene wells
white plate
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc P-96-450R-W
Corning
포장
pkg of 10x5plates/cs
최대 용적
500 μL
크기
96 wells
작업 용적
450 μL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)