material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
제조업체/상표
Axygen Inc MCT-060-V
Corning
포장
pkg of 10x1000tubes/cs
크기
0.6 mL
색상
violet
피팅
cap (push fit)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.