material
aluminum
무균
non-sterile
특징
piercable
제조업체/상표
Axygen Inc HS-300
Corning
일반 설명
- Axygen® PlateMax® heat sealing films are designed for applications ranging from PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
- Made from aluminum for use in wide temperature ranges.
- Aluminum material provides a tight seal on multiwell microplates under a wide range of temperature conditions and reagents.
- Seals during thermal cycling process when used in conjunction with Axygen compression matsIdeal for light-sensitive samples.
- Compatible to use with the Axygen® PlateMax® Sem-Automated Plate Sealer (HS-1120, HS-1230).
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
PlateMax is a registered trademark of Axygen, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.