주요 문서
AXYFXF180RPB
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
capacity 165 μL, with paper band, racked, filtered, clear
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
material
clear
무균
non-sterile
특징
robotic pipet tips
포장
case of 960 tips racked
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
용량
165 μL
용적
165 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)