AXYBF400S
Breathable Rayon sealing film, for 50 μm deep well tissue culture plates
size 96 well, pkg of 10x50sheets/cs, sterile
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.22
추천 제품
무균
sterile
양식
film
제조업체/상표
Axygen Inc BF-400-S
Corning
포장
pkg of 10x50sheets/cs
크기
96 well
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Microplate sealing films are ideal for sealing plates in various laboratory applications including PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture
- The breathable rayon sealing films prevent sample contamination and are also suited for storage applications
- Chemically resistant and can withstand varying temperatures
- Enables efficient gas exchange for the cultivation of cellular and bacterial cultures
- Suited for sealing polypropylene/polystyrene culture microplates, 96-well/384-well microplates, and other assay microplates
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.