주요 문서
ADF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 20 – 30 mL round-bottom tube, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
material
round bottom
특징
for use with lid
holds 1 x 20 – 30 mL round-bottom tube
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022637240 (NA)
파라미터
14,900 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
기술
centrifugation: suitable
직경
26 mm
호환성
for use with Rotor F-34-6-38
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG