주요 문서
ADAPA4812015-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
material
flat bottom
특징
for use with aerosol-tight lid
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638704 (NA)
파라미터
2,950 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
118 mm
직경
11 mm
호환성
for use with 500 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG