주요 문서
ADAPA44475-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 -75 mL round-bottom tube, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
material
flat bottom
특징
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 -75 mL round-bottom tube
with rubber mat bottom
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022637703 (NA)
파라미터
4,200 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
119 mm
직경
35 mm
호환성
for use with 100 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG