material
flat bottom
특징
for use with cap
holds 5 x 1.1–1.4 mL
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639285 (NA)
파라미터
2,850 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
100 mm
직경
8.5 mm
호환성
for use with 100 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 5 x 1.1–1.4 mL, and supplied as a pack of 2 ea.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022639285-2EA | 4061835085644 |