주요 문서
ADAPA438225-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 2 x 25 mL round-bottom tube, pack of 2, for use with 90 mL rectangular bucket
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
material
flat bottom
특징
holds 2 x 25 mL round-bottom tube
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 022639391 (NA)
파라미터
2,750 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
직경
25 mm
호환성
for use with 90 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 2 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)