주요 문서
ADAPA438107-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
특징
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes
포장
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639323
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 90 mL rectangular bucket
관련 카테고리
일반 설명
Adapter to be used with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 rotor. Holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)