주요 문서
ADAP04-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.4 mL tubes, pack of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
특징
holds 1 x 0.4 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022636243 (NA)
파라미터
20,800 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Six adapters, each holding 1 PCR tube (0.4 mL, maximum diameter 6 mm). They can be used in all Eppendorf rotors holding 1.5/2.0 mL tubes.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)