주요 문서
A7677
Supelco
Liquid chromatography column fittings
Adapter, Luer Lock to 1/4-28 threads (E)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
material
polypropylene
Grade
for chromatography
기술
LPLC: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)