제품명
T-3-CI-2-0.fl cell line,
생물학적 소스
mouse spleen
Quality Level
양식
liquid
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblastoid-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse friend leukemia lymphoblast
세포주 설명
T-3-Cl-2-0.fl is a clone of T-3-Cl-2, which originated from a splenic lesion of Friend virus-induced leukemia in a DD mouse. The cell line can be induced to differentiate into erythroblastoid cells with 1.5% DMSO. T-3-Cl-2-0.fl has been eradicated from mycoplasma using MC-210 by the originator.
애플리케이션
Study of erythroid differentiation
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5%CO2; 37ºC
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.