문서
91113
SAFC
Orcinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
형태
liquid
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable