주요 문서
910-500
Sigma-Aldrich
RenaEpi Basal Medium (500ml)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
양식
liquid
Quality Level
유통기한
1 yr
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Basal Medium without Growth Supplement
품질
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
제조 메모
contained in protocol
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)