주요 문서
90487
Sigma-Aldrich
NIR 5e
suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE), BioReagent
동의어(들):
1,1′-Bis(3-isothiocyanatopropyl)-11-chloro-4,5:4′,5′-dibenzo-3,3,3′,3′-tetramethyl-10,12-trimethylenindotricarbocyanine bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H46BrClN4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
834.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥80% (HPCE)
양식
crystals
형광
λex 822 nm; λem 844 nm in methanol
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC1(C)\C(=C/C=C2\CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCN=C=S)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCN=C=S)c6ccc7ccccc7c16
InChI
1S/C46H46ClN4S2.BrH/c1-45(2)40(50(28-10-26-48-30-52)38-22-18-32-12-5-7-16-36(32)42(38)45)24-20-34-14-9-15-35(44(34)47)21-25-41-46(3,4)43-37-17-8-6-13-33(37)19-23-39(43)51(41)29-11-27-49-31-53;/h5-8,12-13,16-25H,9-11,14-15,26-29H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NTQGWDKAUSUQIS-UHFFFAOYSA-M
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)