주요 문서
89050907
LLC-RK1 cell line
rabbit kidney, Epithelial-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
NACRES:
NA.81
제품명
LLC-RK1 cell line, from rabbit kidney
생물학적 소스
rabbit kidney
Quality Level
양식
liquid
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 45 (2n=46)
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 설명
Derived from kidneys taken from New Zealand white rabbits. The cells are susceptible to a range of viruses including rubella, vaccinia and herpes. Rubella replicates to a high titre.
배양 배지
Medium 199 + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 5x10,000 to 3x100,000 cells/cm2using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. NB: this line is extremely sensitive to trypsin.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
DEVELOPMENT AND CHARACTERISTICS OF THE RABBIT KIDNEY CELL STRAIN, LLC-RK.
R N HULL et al.
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.), 118, 1054-1059 (1965-04-01)