추천 제품
Grade
for molecular biology
Quality Level
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.0% (AT)
형태
solid
불순물
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
손실
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
715 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
bromide (Br-): ≤100 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤5000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable