주요 문서
79469
Sigma-Aldrich
D-Arabino-1,4-lactone
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
D-Arabinonic acid γ-lactone, D-Arabinono-1,4-lactone, D-Arabonic acid-1,4-lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O5
CAS Number:
Molecular Weight:
148.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
crystals
광학 활성
[α]/D 72.0±3.0°, c = 1 in H2O
색상
white
mp
94 - 100  °C ( (201 - 212 °F ))
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m1/s1
InChI key
CUOKHACJLGPRHD-JJYYJPOSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
D-Arabino-1,4-lactone is used as a substrate to identify, differentiate and characterize stereospecific arabino-1,4-lactone oxidase(s)/ arabinonolactone oxidase(s) (LdALO) involved in vitamin C biosynthesis. D-Arabino-1,4-lactone is used as a precursor for the biosynthesis of erythroascorbate.
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)