주요 문서
69234
Sigma-Aldrich
Mant-GTP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H23N6O15P3 · xC6H15N
CAS Number:
Molecular Weight:
656.33 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
liquid
pH
7.0-8.0
저장 온도
−20°C
SMILES string
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)