주요 문서
52033
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 9.6, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
동의어(들):
IEF Marker UV-vis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105336
NACRES:
NA.26
무균
0.45 μm filtered
농도
1 mg/mL in 10 mM NaOH
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)