주요 문서
52001-027
Sigma-Aldrich
DNAstable® Blood LD
10 mL bottle, for room temp preservation of DNA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
Grade
Molecular Biology
for molecular biology
양식
dry
저장 온도
room temp
포장
1 bottle
물리적 형태
10 mL screw cap bottle, DNAstable Blood LD Handbook
법적 정보
DNAstable is a registered trademark of Biomatrica
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)