생물학적 소스
rabbit blood
Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL (concentrate (485A-14))
vial of 0.1 mL (concentrate (485A-14-RUO) Research Use Only)
vial of 0.5 mL (concentrate (485A-15))
vial of 1.0 mL (concentrate (485A-16))
vial of 1.0 mL (concentrate (485A-16-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (concentrate (485A-17-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute ready-to-use (485A-17))
vial of 7.0 mL (concentrate (485A-18-RUO) Research Use Only)
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (485A-18))
제조업체/상표
Cell Marque™
기술
immunocytochemistry: suitable (formalin-fixed, paraffin-embedded sections 1:50-1:50 (concentrated))
동형
IgG
제어
astrocytoma, brain, glioblastoma, oligodendroglioma
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
nuclear
일반 설명
품질
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
물리적 형태
제조 메모
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2