Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
ZR8
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (483R-14)
vial of 0.1 mL concentrate, Research Use Only (483R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (483R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (483R-16)
vial of 1.0 mL concentrate, Research Use Only (483R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute, Research Use Only (483R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute, ready to use (483R-17)
vial of 25.0 mL pre-dilute, ready-to-use (483R-10)
vial of 25.0 mL pre-dilute, ready-to-use, Research Use Only (483R-10-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use (483R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use, Research Use Only (483R-18-RUO)
제조업체/상표
Cell Marque
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (1:100-1:200 (concentrated))
동형
IgG
제어
lung (squamous cell carcinoma), prostate, urothelial carcinoma
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
nuclear
관련 카테고리
일반 설명
품질
- United States - IVD
- Canada - RUO
- European Union - IVD
- Japan - RUO
물리적 형태
제조 메모
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.