Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EP32, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (449R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (449R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (449R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (449R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (449R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (449R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (449R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (449R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (449R-18-RUO)
제조업체/상표
Cell Marque®
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
동형
IgG
제어
melanoma
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
cytoplasmic
일반 설명
품질
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
물리적 형태
제조 메모
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.