주요 문서
417-GS
Sigma-Aldrich
Human Osteoblast Growth Supplement (50 ml)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
NACRES:
NA.71
양식
liquid
Quality Level
유통기한
1 yr
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Added to Basal Medium to create Growth Medium
품질
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
제조 메모
contained in protocol
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)